Learn More
Fisherbrand™ Solvent-Vented™-wasflessen met veiligheidsetiket
Voorbedrukt met chemische naam en samenstelling. Bel Art™ Solvent-Vented™-wasflessen met veiligheidsetiket hebben een gepatenteerde klep, elimineren druppels en zorgen dat de fles zowel rechtop als ondersteboven kan schenken.
Merk: Fisherbrand™ 11642-3638
Beschrijving
Are pre-printed with Chemical name and formula. Fisherbrand™ Solvent-Vented™ and Safety-Labeled Wash Bottles have a patented valve which eliminates drips and allows bottle to dispense upright or inverted.
- Wide mouth 2 in. (53mm) bottle for easy refilling
- Polypropylene closure with leakproof design, color-coded to aid in easy identification
- Translucent, LDPE solvent-resistant; Sodium Hypochlorite is white LDPE for light-protection between 230 and 450nm; Toluene is red LDPE bottle
- Provides compliance with OSHA requirements outlined in Hazard Communication Standard 29 CFR 1910.1200
- Labeled with six of the most commonly used solvent names or label your own; custom labeling available
Use LYOB only with solvents compatible with LDPE.
Informatie over bestelling
Vooraf gelabeld met zes algemene oplosmiddelen; ook ongelabeld verkrijgbaar.
Specificatie
16 ounce, 500 ml | |
16 oz. | |
LDPE | |
OSHA 29 CFR 1910.1200 | |
nr. | |
Breed | |
Wash Bottle | |
Polypropyleen | |
Polypropylene Closure |
500 ml | |
Doorzichtig | |
Natural | |
Yes | |
No | |
Cylindrical | |
Unlabeled | |
53 mm | |
Yes |