Learn More
Fisherbrand™ Sav-It™ Tube Closures
GREENER_CHOICE
Firm, leak-resistant seals protect personnel and samples
40.05
Specificatie
Autoclaveerbaar Not Autoclavable
Materiaal Elastomer Copolymer
Steriliteit Non-sterile
Voor gebruik met (apparatuur) Test tubes, centrifuge tubes, specialty tubes, evacuated blood drawing tubes
Meer specificaties weergeven
Producten 1
Produktcode Merk Kleur Maat (metrisch) Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Kleur Maat (metrisch) Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
15364719
GREENER_CHOICE
Bekijk documenten
Fisherbrand™
A21068FIS
Green 12 to 13 mm
40.05
1000 stuks
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
  • One-hand application
  • Can be punctured for through-cap sampling via closed-tube instrumentation systems
  • Won't interfere with most common chemistry, coagulation, and drug monitoring methodologies
  • Fit test tubes, centrifuge tubes, specialty tubes, and evacuated blood drawing tubes
  • Direct through-cap sampling via closed-tube instrumentation systems
  • Won't crack or fall off
  • Hold fast under most rigorous procedures including agitation, centrifugation, refrigeration, and freezing
Specificatie
Specificatie
Not Autoclavable
Elastomer Copolymer
Non-sterile
Test tubes, centrifuge tubes, specialty tubes, evacuated blood drawing tubes