Learn More
Fisherbrand™ Safety-Vented™ Right-to-Know-wasflessen met veiligheidsetiket
Elimineert druppels en de fles kan rechtop of ondersteboven doseren, Bel Art™ Safety-Vented™ en Right-to-Know-wasflessen met veiligheidsetiket hebben een kleurgecodeerde dop van polypropyleen voor snelle en gemakkelijke identificatie.
38.75
Specificatie
Capaciteit | 16 ounce, 500 ml |
---|---|
Inhoud (metrisch) | 500 ml |
Inhoud (Engels) | 16 oz. |
Materiaal | LDPE |
Certificeringen/conformiteit | OSHA 29 CFR 1910.1200 |
Produktcode | Merk | Inhoud (metrisch) | Chemical Label | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Inhoud (metrisch) | Chemical Label | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
12369195
|
Fisherbrand™
11816-3019 |
500 ml | Ethanol | N/A | |||||
12309205
|
Fisherbrand™
11816-3004 |
500 ml | Distilled Water | N/A | |||||
12399195
|
Fisherbrand™
11816-3015 |
500 ml | Sodium Hypochlorite | N/A | |||||
12379195
|
Fisherbrand™
11816-3008 |
500 ml | Isopropanol | N/A | |||||
12359195
|
Fisherbrand™
11816-3050 |
500 ml | Assorted | N/A | |||||
12319205
|
Fisherbrand™
11816-3001 |
500 ml | Acetone | N/A | |||||
Beschrijving
Eliminates drips and allows bottle to dispense upright or inverted. Fisherbrand™ Safety-Vented™ and Safety Labeled Right-to-Know Wash Bottles' color-coded polypropylene closures aid in quick and easy identification.
Voorgedrukte flessen:
- Voor het bewaren van vloeistoffen in duidelijk gemarkeerde flessen om onbedoeld verkeerd gebruik te helpen voorkomen
- Chemische naam en formule
- Fullcolor NFPA™-diamant
- Gezondheidsgevaren
- CAS-nr. (Chemical Abstract Services nr.)
- Aanbevolen beschermende kleding en uitrusting
- Fles met brede opening voor eenvoudig bijvullen
- Gekleurde doppen zorgen voor betere identificatie
- LDPE-flessen met kleppen van polypropyleen
- 16 ounce (500 ml)
- “Label Your Own”-flessen ook beschikbaar
- Flessen met label natriumhypochloriet (bleek) zijn wit vanwege bescherming tegen licht
- Alleen gebruiken met oplosmiddelen die compatibel zijn met LDPE
Compliance
Conform OSHA-vereisten zoals beschreven in Hazard Communication Standard 29 CFR 1910.1200
Specificatie
16 ounce, 500 ml | |
16 oz. | |
OSHA 29 CFR 1910.1200 | |
nr. | |
Breed | |
Wash Bottle | |
53 mm |
500 ml | |
LDPE | |
Yes | |
No | |
Cylindrical | |
Polypropyleen | |
Yes |