Learn More
Fisherbrand™ Reusable Glass Low-Form Griffin Beakers
Made of KG-33 borosilicate glass
235.00
Specificatie
Beschrijving Beaker
Materiaal Borosilicate Glass
Voor gebruik met (toepassing) Excellent Mechanical Strength and Durability, While Providing High Resistance to Chemical Attack and Thermal Shock
Inclusief Spout
Etikettype Matte Finish Marking
Meer specificaties weergeven
Producten 1
Produktcode Merk Inhoud (metrisch) Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Inhoud (metrisch) Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
15863668
Bekijk documenten
Fisherbrand™
FB100100
100 mL Dit item is uit de verkoop gehaald en is niet meer verkrijgbaar. Bekijk het product voor mogelijke alternatieven.
N/A Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Beschrijving
Beschrijving
Pour accurately and steadily with the help of a slightly flared spout. Fisherbrand™ Reusable Glass Low-Form Griffin Beakers are available in a variety of sizes and feature thick, heavy construction with a beaded top. Made of KG-33 borosilicate glass.
  • Thick, heavy construction with beaded top
  • Uniform wall thickness
  • Durable, matte-finish marking area for use with an ordinary pencil
  • Easy-to-read white graduated double scale on all sizes from 50 to 1000mL
Compliance
  • Designed from ASTM™ Specification E 960, Type I requirements
Specificatie
Specificatie
Beaker
Excellent Mechanical Strength and Durability, While Providing High Resistance to Chemical Attack and Thermal Shock
Matte Finish Marking
Reusable
ASTM E960, ASTM E438, USP Type I
Griffin
Borosilicate Glass
Spout
Beaker
Yes
Dual Scale