Learn More
Fisherbrand™ Bekers van polystyreen
Ideal for use as sample containers
91.70 - 97.45
Specificatie
Materiaal Polystyreen
Type Beker
Voor eenmalig gebruik Ja
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Inhoud (metrisch) Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Inhoud (metrisch) Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11738549
Bekijk documenten
Fisherbrand™
08732120
20 ml
91.70
500 stuks
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Edge
Toevoegen aan winkelmandje
11748549
Bekijk documenten
Fisherbrand™
08732122
50 ml
97.45
Pack of 500
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Edge
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
Ideal for use as sample containers
  • Afmeting van 20 m is handig bij vlamfotometrie
  • Afmeting van 5 ml kan worden gebruikt bij atomaire-absorptiespectrometrie en vlamfotometrie
Informatie over bestelling
Verpakt in kartonnen houders van 100.
Specificatie
Specificatie
Polystyreen
Beker
Ja