Learn More
Fisherbrand™ Traceable™-handtimers met geheugenoproepfunctie
Voor algemene timingstoepassingen.
Merk: Fisherbrand™ 5043
Bekijk meerdere types van dit product via de
Inclusief: For general-purpose timing applications.
Beschrijving
Fisher Scientific™ Traceable™ Handheld Timers with Key-Ring Clip are good for general-purpose timing applications. One channel, countdown/countup; single-line display.
- Rugged ABS plastic case
- Traceable to NIST™ standards
- Accuracy: 0.01%
- Resolution: 1 sec.
- Memory recall
- 06-662-26 has magnetic back with Velcro™ strips for mounting
- Memory never changes until you reprogram it
- Instant replay timing for repetitive tests
- Comes with 36 in. lanyard
Certificeringen
Een certificaat wordt meegeleverd voor de instrumenttraceerbaarheidsindicatie conform NIST™-norm (National Institute of Standards and Technology). Gekalibreerd door ISO 17025-kalibratielaboratorium geaccrediteerd door A2LA™.
Specificatie
Vastbindtimer | |
1 min | |
1 sec. | |
Zilveroxide | |
6.19 cm | |
0.93 cm | |
2.84 cm | |
< 28.34g | |
NIST |
24 uur tot 1 sec. | |
0.0001 | |
LCD | |
2.44 in. | |
0.37 in. | |
1.12 in. | |
<1 oz. | |
Koord van 36 inch, zilveroxidebatterij voor 1 jaar |