Learn More
Buerkle™ Eye-wear Case with Belt Loop
Buerkle™ Eye-wear Case with Belt Loop is extremely robust with reinforced zipper and is suitable for all spectacles.
21.70 - 32.55
Specificatie
Beschrijving | Eye-wear case |
---|---|
Kleur | Black |
Producttype | Eyewear Case |
Inclusief | Belt loop |
Aantal per verpakking | 1 Ea. |
Produktcode | Merk | Voor gebruik met (apparatuur) | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Voor gebruik met (apparatuur) | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
11911661
|
Buerkle™
2502-1009 |
For All Spectacles and Panoramic Safety Goggles |
32.55
1 stuk |
|
|||||
11901661
|
Buerkle™
2502-1008 |
For All Spectacles |
21.70
1 stuk |
|
|||||
Beschrijving
- Extremely robust eye-wear case
- Includes reinforced zipper and belt loop
- Suitable for all spectacles
- Not for safety goggles
Specificatie
Eye-wear case | |
Eyewear Case | |
1 Ea. |
Black | |
Belt loop |