Learn More
Ethynylmagnesium chloride, 0.5M solution in THF/Toluene, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 65032-27-1 | C2HClMg | 84.79 g/mol
Merk:  Thermo Scientific Acros 388951000
64.79 EUR valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Aantal 100 mL
Verpakking AcroSeal™ Glass bottle
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 10629204
  • 65.15 /
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
65032-27-1, 108-88-3, 109-99-9
84.79
YEWNLGTVYUADOR-UHFFFAOYSA-M
2734899
Cl[Mg]C#C
C2HClMg
MFCD00075343
ethynylmagnesium chloride, ethynylmagnesiumchloride, ethynylchloromagnesium, ethynyl magnesium chloride, ethynyl-magnesium chloride, chloro ethynyl magnesium, yewnlgtvyuador-uhfffaoysa-m, ethynylmagnesium chloride solution, 0.5 m in thf
chloro(ethynyl)magnesium
Specificatie
Ethynylmagnesium chloride
0.6M solution in THF/Toluene
C2HClMg
MFCD00075343
0.9600g/mL
Solubility in water: reacts.
Cl[Mg]C#C
84.79
84.79
0.96
Liquid
Brown
65032-27-1, 108-88-3, 109-99-9
HC≡CMgCl
4 to 6%
ethynylmagnesium chloride, ethynylmagnesiumchloride, ethynylchloromagnesium, ethynyl magnesium chloride, ethynyl-magnesium chloride, chloro ethynyl magnesium, yewnlgtvyuador-uhfffaoysa-m, ethynylmagnesium chloride solution, 0.5 m in thf
YEWNLGTVYUADOR-UHFFFAOYSA-M
chloro(ethynyl)magnesium
2734899
AcroSeal™ Glass bottle
100 mL
Product Suggestions
Product Suggestions
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
Productidentificatie
  • Ethynylmagnesium chloride, 0.6M solution in THF/toluene
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Aspiratietoxiciteit categorie 1
  • Kankerverwekkendheid Categorie 2
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
  • Ontvlambare vloeistof Categorie 2
  • Giftigheid voor de voortplanting Categorie 2
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1B
  • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 2
  • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
  • Stoffen die in contact met water ontvlambare gassen ontwikkelen Categorie 1
Gevarenaanduiding
  • H304-Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
  • H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
  • H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
  • H351-Verdacht van het veroorzaken van kanker.
  • H361d-Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden.
  • H373-Kan schade aan organen.
  • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
  • H336-Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
  • H260-In contact met water komen ontvlambare gassen vrij die spontaan kunnen ontbranden.
  • H225-Licht ontvlambare vloeistof en damp.
  • EUH014-Reageert heftig met water.
  • EUH019-Kan ontplofbare peroxiden vormen.
Veiligheidsmaatregel
  • P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
  • P231+P232-Onder inert gas werken. Tegen vocht beschermen.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
  • P303+P361+P353-BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.