Learn More
Ethylenediamine, 99+%, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 107-15-3 | C2H8N2 | 60.10 g/mol
121.15 - 332.37
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 107-15-3 |
---|---|
Moleculaire formule | C2H8N2 |
Molecular Weight (g/mol) | 60.10 |
MDL-nummer | MFCD00008204 |
InChI Key | PIICEJLVQHRZGT-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | ethylenediamine, 1,2-ethanediamine, 1,2-diaminoethane, ethylene diamine, ethylenediamine, dimethylenediamine, edamine, 1,2-ethylenediamine, aethaldiamin, aethylenediamin |
PubChem CID | 3301 |
ChEBI | CHEBI:30347 |
IUPAC Name | ethane-1,2-diamine |
SMILES | NCCN |
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
10693395
|
Thermo Scientific Acros
427261000 |
100 mL | AcroSeal™ Glass Bottle |
121.15
|
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | ||||
10386914
|
Thermo Scientific Acros
427268000 |
800 mL | AcroSeal™ Glass Bottle |
332.37
|
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | ||||
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische identificatiekenmerken
107-15-3 | |
60.10 | |
PIICEJLVQHRZGT-UHFFFAOYSA-N | |
3301 | |
ethane-1,2-diamine |
C2H8N2 | |
MFCD00008204 | |
ethylenediamine, 1,2-ethanediamine, 1,2-diaminoethane, ethylene diamine, ethylenediamine, dimethylenediamine, edamine, 1,2-ethylenediamine, aethaldiamin, aethylenediamin | |
CHEBI:30347 | |
NCCN |
Specificatie
Ethylenediamine | |
11.0°C | |
117.0°C to 118.0°C | |
Authentic | |
C2H8N2 | |
1.4555 to 1.4575 | |
1604 | |
0.898 | |
Solubility in water: freely soluble. Other solubilities: freely soluble in alcohol, slightly soluble in ether, soluble in benzene | |
NCCN | |
60.10 | |
CHEBI:30347 | |
60.1 | |
Liquid |
107-15-3 | |
0.8980g/mL | |
38°C | |
99% min. (GC) | |
H2NCH2CH2NH2 | |
MFCD00008204 | |
15, 3849 | |
ethylenediamine, 1,2-ethanediamine, 1,2-diaminoethane, ethylene diamine, ethylenediamine, dimethylenediamine, edamine, 1,2-ethylenediamine, aethaldiamin, aethylenediamin | |
PIICEJLVQHRZGT-UHFFFAOYSA-N | |
ethane-1,2-diamine | |
3301 | |
1.6 mPa.s (20°C) | |
99+% |
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
Causes severe skin burns and eye damage.
May cause allergy or asthma symptoms or breathing difficulties if inhaled.
Toxic in contact with skin.
May cause an allergic skin reaction.
Harmful if swallowed.
GHS P Statement
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes.
Remove contact lenses,if present and easy to do.
Continue rinsing.
IF ON SKIN (
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 203-468-6
- Ethylenediamine
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- Ontvlambare vloeistof Categorie 3
- Acute toxiciteit Categorie 4
- Acute toxiciteit Categorie 3
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1B
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
- Sensibilisatie van de luchtwegen Categorie 1
- Sensibilisering van de huid Categorie 1
- AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 3 voor chronische toxiciteit
Gevarenaanduiding
- H226-Ontvlambare vloeistof en damp.
- H302-Schadelijk bij inslikken.
- H311-Giftig bij contact met de huid.
- H332-Schadelijk bij inademing.
- H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
- H317-Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
- H334-Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.
- H412-Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Veiligheidsmaatregel
- P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P303+P361+P353-BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
- P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.