Learn More
Ethyl Acetate 99.8+%, for Residue Analysis, Distol™, Fisher Chemical™
46.80 - 94.50
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 141-78-6 |
---|---|
Moleculaire formule | C4H8O2 |
Molecular Weight (g/mol) | 88.106 |
MDL-nummer | 9171 |
InChI Key | XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N |
PubChem CID | 8857 |
ChEBI | CHEBI:27750 |
IUPAC Name | ethyl acetate |
SMILES | CCOC(=O)C |
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
10783791
|
Fisher Chemical
E/0903/15 |
1 L |
46.80
|
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
10793791
|
Fisher Chemical
E/0903/17 |
2.5 L |
94.50
|
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
Beschrijving
Chemische identificatiekenmerken
141-78-6 | |
88.106 | |
XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N | |
CHEBI:27750 | |
CCOC(=O)C |
C4H8O2 | |
9171 | |
8857 | |
ethyl acetate |
Specificatie
Amber glass bottle | |
103mbar at 20°C | |
3.04 | |
Liquid | |
Colorless | |
75°C | |
CCOC(=O)C | |
88.106 | |
CHEBI:27750 |
141-78-6 | |
0.45cp at 20°C | |
C4H8O2 | |
9171 | |
-83.5°C | |
XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N | |
ethyl acetate | |
8857 | |
88.11g/mol |
Veiligheid en behandeling
Productidentificatie
Signaalwoord
Gevarencategorie
Gevarenaanduiding
Veiligheidsmaatregel
Aanvullende informatie
- Ethyl acetate
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
- Ontvlambare vloeistof Categorie 2
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
- H225-Licht ontvlambare vloeistof en damp.
- H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- H336-Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
- EUH066-Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
Veiligheidsmaatregel
- P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
- P240-Opslag- en opvangreservoir aarden.
- P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
Aanvullende informatie
- MIXTURE LIST-Bevat: ethyl acetate