Learn More
Ethyl 3-(2-thienyl)-1H-pyrazole-5-carboxylate, 97%, Thermo Scientific™
67.60 - 190.00
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 121195-03-7 |
---|---|
Moleculaire formule | C10H10N2O2S |
Molecular Weight (g/mol) | 222.262 |
MDL-nummer | MFCD07772880 |
InChI Key | NTCRDZSJYGZRIE-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | ethyl 5-thien-2-yl-1h-pyrazole-3-carboxylate, ethyl 3-thiophen-2-yl-1h-pyrazole-5-carboxylate, ethyl 5-2-thienyl pyrazole-3-carboxylate, ethyl 5-thiophen-2-yl-1h-pyrazole-3-carboxylate, ethyl 3-2-thienyl-1h-pyrazole-5-carboxylate, ethyl 5-thiophen-2-yl-2h-pyrazole-3-carboxylate, 1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 5-2-thienyl-, ethyl ester, 1h-pyrazole-3-carboxylicacid, 5-2-thienyl-, ethyl ester, acmc-20mpcx, maybridge1_008811 |
PubChem CID | 2736478 |
IUPAC Name | ethyl 5-thiophen-2-yl-1H-pyrazole-3-carboxylate |
SMILES | CCOC(=O)C1=NNC(=C1)C2=CC=CS2 |
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
10772323
|
Thermo Scientific Maybridge
SPB04031DA |
1 g | Amber Glass Bottle |
67.60
1 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
10437184
|
Thermo Scientific Maybridge
SPB04031DE |
5 g | Amber Glass Bottle |
119.00
5 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
10455142
|
Thermo Scientific Maybridge
SPB04031EA |
10 g | Amber Glass Bottle |
190.00
10 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
Beschrijving
Chemische identificatiekenmerken
121195-03-7 | |
222.262 | |
NTCRDZSJYGZRIE-UHFFFAOYSA-N | |
2736478 | |
CCOC(=O)C1=NNC(=C1)C2=CC=CS2 |
C10H10N2O2S | |
MFCD07772880 | |
ethyl 5-thien-2-yl-1h-pyrazole-3-carboxylate, ethyl 3-thiophen-2-yl-1h-pyrazole-5-carboxylate, ethyl 5-2-thienyl pyrazole-3-carboxylate, ethyl 5-thiophen-2-yl-1h-pyrazole-3-carboxylate, ethyl 3-2-thienyl-1h-pyrazole-5-carboxylate, ethyl 5-thiophen-2-yl-2h-pyrazole-3-carboxylate, 1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 5-2-thienyl-, ethyl ester, 1h-pyrazole-3-carboxylicacid, 5-2-thienyl-, ethyl ester, acmc-20mpcx, maybridge1_008811 | |
ethyl 5-thiophen-2-yl-1H-pyrazole-3-carboxylate |
Specificatie
Ethyl 5-thien-2-yl-1H-pyrazole-3-carboxylate | |
97.0 | |
C10H10N2O2S | |
ethyl 5-thien-2-yl-1h-pyrazole-3-carboxylate, ethyl 3-thiophen-2-yl-1h-pyrazole-5-carboxylate, ethyl 5-2-thienyl pyrazole-3-carboxylate, ethyl 5-thiophen-2-yl-1h-pyrazole-3-carboxylate, ethyl 3-2-thienyl-1h-pyrazole-5-carboxylate, ethyl 5-thiophen-2-yl-2h-pyrazole-3-carboxylate, 1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 5-2-thienyl-, ethyl ester, 1h-pyrazole-3-carboxylicacid, 5-2-thienyl-, ethyl ester, acmc-20mpcx, maybridge1_008811 | |
CCOC(=O)C1=NNC(=C1)C2=CC=CS2 | |
222.262 | |
222.27 |
121195-03-7 | |
95% | |
MFCD07772880 | |
NTCRDZSJYGZRIE-UHFFFAOYSA-N | |
ethyl 5-thiophen-2-yl-1H-pyrazole-3-carboxylate | |
2736478 | |
95% |