Learn More
Ethyl 2,4-dioxo-4-(2-thienyl)butanoate, 90%, Thermo Scientific™
27.40 - 138.00
Chemische identificatiekenmerken
CAS 36983-36-5
Moleculaire formule C10H10O4S
Molecular Weight (g/mol) 226.246
MDL-nummer MFCD00126316
InChI Key GCCFYXYKJZUHMI-UHFFFAOYSA-N
Synoniem ethyl 2,4-dioxo-4-thiophen-2-yl butanoate, ethyl 2,4-dioxo-4-2-thienyl butanoate, 2,4-dioxo-4-thiophen-2-yl-butyric acid ethyl ester, 2-thiophenebutanoicacid, a,g-dioxo-, ethyl ester, 2,4-dioxo-4-2-thienyl butanoic acid ethyl ester, 2,4-dioxo-4-thiophen-2-ylbutyric acid ethyl ester
PubChem CID 2799459
IUPAC Name ethyl 2,4-dioxo-4-thiophen-2-ylbutanoate
SMILES CCOC(=O)C(=O)CC(=O)C1=CC=CS1
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10059491
Bekijk documenten
Thermo Scientific Maybridge
SPB04027DA
1 g Amber Glass Bottle
27.40
1 gram
10069491
Bekijk documenten
Thermo Scientific Maybridge
SPB04027EA
10 g Amber Glass Bottle
138.00
10 gram
Beschrijving
Beschrijving
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
36983-36-5
226.246
GCCFYXYKJZUHMI-UHFFFAOYSA-N
2799459
CCOC(=O)C(=O)CC(=O)C1=CC=CS1
C10H10O4S
MFCD00126316
ethyl 2,4-dioxo-4-thiophen-2-yl butanoate, ethyl 2,4-dioxo-4-2-thienyl butanoate, 2,4-dioxo-4-thiophen-2-yl-butyric acid ethyl ester, 2-thiophenebutanoicacid, a,g-dioxo-, ethyl ester, 2,4-dioxo-4-2-thienyl butanoic acid ethyl ester, 2,4-dioxo-4-thiophen-2-ylbutyric acid ethyl ester
ethyl 2,4-dioxo-4-thiophen-2-ylbutanoate
Specificatie
Ethyl 2, 4-dioxo-4-(2-thienyl)butanoate
90.0
C10H10O4S
ethyl 2,4-dioxo-4-thiophen-2-yl butanoate, ethyl 2,4-dioxo-4-2-thienyl butanoate, 2,4-dioxo-4-thiophen-2-yl-butyric acid ethyl ester, 2-thiophenebutanoicacid, a,g-dioxo-, ethyl ester, 2,4-dioxo-4-2-thienyl butanoic acid ethyl ester, 2,4-dioxo-4-thiophen-2-ylbutyric acid ethyl ester
CCOC(=O)C(=O)CC(=O)C1=CC=CS1
226.246
226.25
36983-36-5
90%
MFCD00126316
GCCFYXYKJZUHMI-UHFFFAOYSA-N
ethyl 2,4-dioxo-4-thiophen-2-ylbutanoate
2799459
90%