Learn More
Ethanolamine hydrochloride, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 2002-24-6 | C2H8ClNO | 97.542 g/mol
30.65 - 134.67
Chemische identificatiekenmerken
CAS 2002-24-6
Moleculaire formule C2H8ClNO
Molecular Weight (g/mol) 97.542
MDL-nummer MFCD00012892
InChI Key PMUNIMVZCACZBB-UHFFFAOYSA-N
Synoniem 2-aminoethanol hydrochloride, ethanolamine hydrochloride, ethanolamine hcl, mea hydrochloride, monoethanolamine hydrochloride, ethanolamine chloride, colamine hydrochloride, ethanol, 2-amino-, hydrochloride, ethanolamine-hcl, 2-hydroxyethylammonium chloride
PubChem CID 74819
IUPAC Name 2-aminoethanol;hydrochloride
SMILES C(CO)N.Cl
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11313466
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
L14322.22
100 g
30.65
100 gram
11323466
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
L14322.36
500 g
134.67
500 gram
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
2002-24-6
97.542
PMUNIMVZCACZBB-UHFFFAOYSA-N
74819
C(CO)N.Cl
C2H8ClNO
MFCD00012892
2-aminoethanol hydrochloride, ethanolamine hydrochloride, ethanolamine hcl, mea hydrochloride, monoethanolamine hydrochloride, ethanolamine chloride, colamine hydrochloride, ethanol, 2-amino-, hydrochloride, ethanolamine-hcl, 2-hydroxyethylammonium chloride
2-aminoethanol;hydrochloride
Specificatie
Ethanolamine hydrochloride
83°C to 86°C
MFCD00012892
Hygroscopic
2-aminoethanol hydrochloride, ethanolamine hydrochloride, ethanolamine hcl, mea hydrochloride, monoethanolamine hydrochloride, ethanolamine chloride, colamine hydrochloride, ethanol, 2-amino-, hydrochloride, ethanolamine-hcl, 2-hydroxyethylammonium chloride
C(CO)N.Cl
97.542
97.55
2002-24-6
C2H8ClNO
3542892
14,3727
PMUNIMVZCACZBB-UHFFFAOYSA-N
2-aminoethanol;hydrochloride
74819
≥98%
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 217-900-6
missing translation for 'rtecsNumber' : KJ6370000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
Productidentificatie
  • Ethanolamine hydrochloride
Signaalwoord
  • Waarschuwing
Gevarencategorie
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
  • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
  • H315-Veroorzaakt huidirritatie.
  • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
  • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
Veiligheidsmaatregel
  • P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
Aanvullende informatie
  • MIXTURE LIST-Bevat: Ethanolamine hydrochloride