Learn More
Ethanolamine, 99%, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 141-43-5 | C2H7NO | 61.08 g/mol
55.68 - 283.41
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 141-43-5 |
---|---|
Moleculaire formule | C2H7NO |
Molecular Weight (g/mol) | 61.08 |
MDL-nummer | MFCD00008183 |
InChI Key | HZAXFHJVJLSVMW-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | ethanolamine, monoethanolamine, aminoethanol, 2-hydroxyethylamine, colamine, glycinol, olamine, 2-amino-1-ethanol, ethanol, 2-amino, ethylolamine |
PubChem CID | 700 |
ChEBI | CHEBI:16000 |
SMILES | NCCO |
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
10754775
|
Thermo Scientific Acros
427251000 |
100 mL | AcroSeal™ Glass bottle |
55.68
|
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | ||||
10473264
|
Thermo Scientific Acros
427258000 |
800 mL | AcroSeal™ Glass bottle |
283.41
|
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | ||||
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische identificatiekenmerken
141-43-5 | |
61.08 | |
HZAXFHJVJLSVMW-UHFFFAOYSA-N | |
700 | |
NCCO |
C2H7NO | |
MFCD00008183 | |
ethanolamine, monoethanolamine, aminoethanol, 2-hydroxyethylamine, colamine, glycinol, olamine, 2-amino-1-ethanol, ethanol, 2-amino, ethylolamine | |
CHEBI:16000 |
Specificatie
Ethanolamine | |
10.3°C | |
170.0°C | |
Authentic | |
C2H7NO | |
1.4530 to 1.4550 | |
15, 3782 | |
ethanolamine, monoethanolamine, aminoethanol, 2-hydroxyethylamine, colamine, glycinol, olamine, 2-amino-1-ethanol, ethanol, 2-amino, ethylolamine | |
HZAXFHJVJLSVMW-UHFFFAOYSA-N | |
2-aminoethan-1-ol | |
700 | |
24 mPa.s (20°C) | |
99% |
141-43-5 | |
1.0120g/mL | |
92°C | |
98.5% min. (GC) | |
H2NCH2CH2OH | |
MFCD00008183 | |
1.012 | |
Solubility in water: soluble. Other solubilities: miscible with methanol and acetone, soluble in benzene, ether, ccl4 and n-heptane | |
NCCO | |
61.08 | |
CHEBI:16000 | |
61.08 | |
Liquid |
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
Harmful if swallowed.
Harmful in contact with skin.
Harmful if inhaled.
Causes severe skin burns and eye damage.
May cause respiratory irritation.
GHS P Statement
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes.
Remove contact lenses,if present and easy to do.
Continue rinsing.
IF INHALED:
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 205-483-3
- Ethanolamine
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- Acute toxiciteit Categorie 4
- AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 3 voor chronische toxiciteit
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1B
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
- H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
- H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
- H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
- H412-Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
- H312-Schadelijk bij contact met de huid.
- H332-Schadelijk bij inademing.
- H302-Schadelijk bij inslikken.
Veiligheidsmaatregel
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
- P303+P361+P353-BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
- P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.