Learn More
Ethanol, purum, 96%, Honeywell™
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 64-17-5 |
---|---|
Moleculaire formule | C2H6O |
Molecular Weight (g/mol) | 46.069 |
MDL-nummer | MFCD00003568 |
InChI Key | LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | ethyl alcohol, alcohol, methylcarbinol, grain alcohol, ethyl hydroxide, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol |
PubChem CID | 702 |
ChEBI | CHEBI:16236 |
IUPAC Name | ethanol |
SMILES | CCO |
Chemische identificatiekenmerken
64-17-5 | |
46.069 | |
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N | |
702 | |
ethanol |
C2H6O | |
MFCD00003568 | |
ethyl alcohol, alcohol, methylcarbinol, grain alcohol, ethyl hydroxide, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol | |
CHEBI:16236 | |
CCO |
Specificatie
Ethanol | |
0.789g/mL at 25°C | |
14°C (57.2°F) | |
Fine Spirit | |
CH3CH2OH | |
44.6mmHg (20°C) | |
1718733 | |
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N | |
ethanol | |
702 | |
46.07g/mol | |
purum |
64-17-5 | |
19% (60°F) | |
683°F | |
C2H6O | |
MFCD00003568 | |
UN1170 | |
ethyl alcohol, alcohol, methylcarbinol, grain alcohol, ethyl hydroxide, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol | |
CCO | |
46.069 | |
CHEBI:16236 | |
96% |
Veiligheid en behandeling
P210-P305 + P351 + P338-P370 + P378-P403 + P235
H225-H319
missing translation for 'dotInformation' : class 3 - PG 2 - Ethanol
missing translation for 'einecsNumber' : 200-578-6
missing translation for 'rtecsNumber' : KQ6300000
Signaalwoord
Gevarencategorie
Gevarenaanduiding
Veiligheidsmaatregel
Aanvullende informatie
- Gevaar
Gevarencategorie
- Ontvlambare vloeistof Categorie 2
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
Gevarenaanduiding
- H225-Licht ontvlambare vloeistof en damp.
- H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Veiligheidsmaatregel
- P370+P378-In geval van brand: blussen met .
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P501-Inhoud/verpakking afvoeren naar .
- P243-Voorzorgsmaatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit.
- P242-Uitsluitend vonkvrij gereedschap gebruiken.
- P403+P235-Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.
- P233-In goed gesloten verpakking bewaren.
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P241-Explosieveilige elektrische/ventilatie-/verlichtings-/ apparatuur gebruiken.
- P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
- P240-Opslag- en opvangreservoir aarden.
- P337+P313-Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
- P264-Na het werken met dit product grondig wassen.
- P303+P361+P353-BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
Aanvullende informatie
- MIXTURE LIST-Bevat: ethanol