Learn More
Ethanol, Anhydrous, Honeywell™ Riedel-de-Haën™
92.44 - 330.65
Chemische identificatiekenmerken
CAS 64-17-5
Moleculaire formule C2H6O
Molecular Weight (g/mol) 46.069
MDL-nummer MFCD00003568
InChI Key LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Synoniem ethyl alcohol, alcohol, methylcarbinol, grain alcohol, ethyl hydroxide, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol
PubChem CID 702
ChEBI CHEBI:16236
IUPAC Name ethanol
SMILES CCO
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
15645450
SDS Bekijk documenten
Honeywell Riedel-de Haën
41322-1L
1 L N/A N/A N/A
15655450
SDS Bekijk documenten
Honeywell Riedel-de Haën
41322-5L
5 L N/A N/A N/A
Beschrijving
Beschrijving
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
64-17-5
46.069
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
702
ethanol
C2H6O
MFCD00003568
ethyl alcohol, alcohol, methylcarbinol, grain alcohol, ethyl hydroxide, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol
CHEBI:16236
CCO
Specificatie
Ethanol
64-17-5
19% (60°F)
683°F
CH3CH2OH
44.6mmHg (20°C)
1718733
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
ethanol
702
46.07g/mol
Anhydrous, tested According to Ph.Eur.
0.789g/mL at 25°C
14°C (57.2°F)
C2H6O
MFCD00003568
UN1170
ethyl alcohol, alcohol, methylcarbinol, grain alcohol, ethyl hydroxide, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol
CCO
46.069
CHEBI:16236
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
P210-P305 + P351 + P338-P370 + P378-P403 + P235
missing translation for 'dotInformation' : class 3 - PG 2 - Ethanol
missing translation for 'rtecsNumber' : 200-578-6