Learn More
Ethanol, 95% (v/v), Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™
79.75 - 780.00
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 64-17-5 |
---|---|
MDL-nummer | 3568 |
InChI Key | LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N |
PubChem CID | 702 |
ChEBI | CHEBI:16236 |
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
10090100
|
Fisher Chemical
E/0550DF/15 |
1 L | Amber glass bottle |
79.75
|
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | ||||
10417322
|
Fisher Chemical
E/0550DF/21 |
5 L | Metal can |
251.68
|
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | ||||
10273862
|
Fisher Chemical
E/0550DF/25 |
25 L | Metal can |
780.00
|
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | ||||
Beschrijving
Specificatie
64-17-5 | |
Liquid | |
Colorless | |
78°C | |
702 | |
46.07g/mol |
C2H6O | |
3568 | |
-114°C | |
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N | |
CHEBI:16236 |
Veiligheid en behandeling
Productidentificatie
Signaalwoord
Gevarencategorie
Gevarenaanduiding
Veiligheidsmaatregel
- Ethanol (95% v/v)
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- Ontvlambare vloeistof Categorie 2
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
Gevarenaanduiding
- H225-Licht ontvlambare vloeistof en damp.
- H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Veiligheidsmaatregel
- P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P403+P233-Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.