Learn More
Erbium Standard For ICP, 1000μg/mL in 2% HNO3, Assurance Grade, SPEX CertiPrep™
ISO/IEC Guide 34 Certified, NIST-Traceable Certified Reference Material
72.80 - 148.00
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 12061-16-4, 7697-37-2, 7732-18-5 |
---|---|
Moleculaire formule | Er2O3 |
Molecular Weight (g/mol) | 382.52 |
MDL-nummer | MFCD00010991 |
InChI Key | ZXGIFJXRQHZCGJ-UHFFFAOYSA-N |
IUPAC Name | dierbium(3+) trioxidandiide |
SMILES | [O--].[O--].[O--].[Er+3].[Er+3] |
Inclusief: NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
10622523
|
SPEX Certiprep
PLER2-2Y |
125 mL | Triple-leached LDPE bottle |
72.80
|
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | ||||
10171952
|
SPEX Certiprep
PLER2-2X |
500 mL | Triple-leached LDPE bottle |
148.00
|
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | ||||
Beschrijving
Inorganic Standard manufactured for AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and other analytical instrumentation
Analyte | Concentration |
---|---|
Er | 1000μg/mL |
Certificeringen
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA Complaint
Chemische identificatiekenmerken
12061-16-4, 7697-37-2, 7732-18-5 | |
382.52 | |
ZXGIFJXRQHZCGJ-UHFFFAOYSA-N | |
[O--].[O--].[O--].[Er+3].[Er+3] |
Er2O3 | |
MFCD00010991 | |
dierbium(3+) trioxidandiide |
Specificatie
Erbium Standard | |
0.1, 2.0, 97.9 | |
Assurance Certificate of Analysis reports up to 39 elements at ppb levels. | |
Er2O3 | |
AA, ICP | |
[O--].[O--].[O--].[Er+3].[Er+3] | |
dierbium(3+) trioxidandiide | |
Certified Reference Material | |
Assurance |
12061-16-4, 7697-37-2, 7732-18-5 | |
0.1, 2.0, 97.9 | |
Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis. | |
MFCD00010991 | |
ZXGIFJXRQHZCGJ-UHFFFAOYSA-N | |
AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation | |
382.52 | |
2% HNO3 | |
Matrix Concentration Cat. No. 2-5% HNO 1000μg/mL PLER2-2Y, -2X |
Veiligheid en behandeling
Causes skin irritation, serious eye irritation
missing translation for 'dotInformation' : Hazardous
Recommended Storage : Ambient
Productidentificatie
Signaalwoord
Gevarencategorie
Gevarenaanduiding
Veiligheidsmaatregel
Aanvullende informatie
- 1000
Signaalwoord
- Waarschuwing
Gevarencategorie
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
Gevarenaanduiding
- H315-Veroorzaakt huidirritatie.
- H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Veiligheidsmaatregel
- P101-Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
- P102-Buiten het bereik van kinderen houden.
- P103-Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.
- P264-Na het werken met dit product grondig wassen.
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P321-Specifieke behandeling vereist (zie op dit etiket).
- P332+P313-Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
- P337+P313-Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
Aanvullende informatie
- MIXTURE LIST-Bevat: nitric acid
Product intended for laboratory use only