Learn More
Eppendorf™ Centrifuge Bottles
Wide mouth plastic centrifuge bottles.
215.00
Specificatie
Inclusief | Screw cap |
---|---|
Autoclaveerbaar | Ja |
Max. kracht | 3250 x g |
Mond | Breed |
Voor gebruik met (apparatuur) | 1 x 400mL Adapter for super capacity 4 x 400mL rotor A-4-81 |
Produktcode | Merk | Inhoud (metrisch) | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Inhoud (metrisch) | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
13236599
|
Eppendorf™
5820708000 |
750 ml |
215.00
2 stuks |
|
|||||
Beschrijving
Voor gebruik met Eppendorf-centrifuges 5804/5804R, 5810/5810R.
Specificatie
Screw cap | |
3250 x g | |
1 x 400mL Adapter for super capacity 4 x 400mL rotor A-4-81 | |
Schroef |
Ja | |
Breed | |
Polypropyleen |