Learn More
Thermo Scientific Chemicals Eosin Y, pure, Indicator grade
28.14 - 149.06
Chemische identificatiekenmerken
CAS 17372-87-1
Moleculaire formule C20H12Br4Na2O8
Molecular Weight (g/mol) 745.904
MDL-nummer MFCD00005040
InChI Key MASXMTNVNASWNH-UHFFFAOYSA-L
Synoniem 2';,4';,5';,7';-Tetrabromofluorescein, disodium salt, Eosin Yellowish, 2';, 4';, 5';
PubChem CID 91886399
IUPAC Name disodium;2-(2,4,5,7-tetrabromo-3-oxido-6-oxoxanthen-9-yl)benzoate;trihydrate
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C2=C3C=C(C(=O)C(=C3OC4=C(C(=C(C=C24)Br)[O-])Br)Br)Br)C(=O)[O-].O.O.O.[Na+].[Na+]
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10368480
Bekijk documenten
Thermo Scientific Chemicals
201930250
25 g Glass bottle
28.14
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10206310
Bekijk documenten
Thermo Scientific Chemicals
201931000
100 g Glass bottle
70.15
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10349183
Bekijk documenten
Thermo Scientific Chemicals
201932500
250 g Glass bottle
149.06
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicator
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
17372-87-1
745.904
MASXMTNVNASWNH-UHFFFAOYSA-L
91886399
C1=CC=C(C(=C1)C2=C3C=C(C(=O)C(=C3OC4=C(C(=C(C=C24)Br)[O-])Br)Br)Br)C(=O)[O-].O.O.O.[Na+].[Na+]
C20H12Br4Na2O8
MFCD00005040
2';,4';,5';,7';-Tetrabromofluorescein, disodium salt, Eosin Yellowish, 2';, 4';, 5';
disodium;2-(2,4,5,7-tetrabromo-3-oxido-6-oxoxanthen-9-yl)benzoate;trihydrate
Specificatie
Eosin Y
17372-87-1
MFCD00005040
15, 3658
Solubility in water: freely soluble. Other solubilities: sparingly soluble in alcohol, insoluble in diethyl ether
Authentic
disodium;2-(2,4,5,7-tetrabromo-3-oxido-6-oxoxanthen-9-yl)benzoate;trihydrate
91886399
691.85
Pure
1.018
1.0180g/mL
Fine Crystalline Powder
>300.0°C
C20H12Br4Na2O8
19, IV, 2917
2';,4';,5';,7';-Tetrabromofluorescein, disodium salt, Eosin Yellowish, 2';, 4';, 5';
MASXMTNVNASWNH-UHFFFAOYSA-L
C1=CC=C(C(=C1)C2=C3C=C(C(=O)C(=C3OC4=C(C(=C(C=C24)Br)[O-])Br)Br)Br)C(=O)[O-].O.O.O.[Na+].[Na+]
745.904
511 to 519nm
10% max.
1100 min. (lambda max, 0.001M Na2CO3) on dried substance
Complies
Brown/Red
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement:
Causes serious eye irritation.
GHS P Statement:
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Warning
Productidentificatie
  • Eosin Y
Signaalwoord
  • Waarschuwing
Gevarencategorie
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
Gevarenaanduiding
  • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Veiligheidsmaatregel
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.