Learn More
Memmert™ Entry Port 23 mm for UF260, Standard Position Left Side Center/Top
Optional entry port for Memmert Ovens.
Merk:  Memmert™ UF260F1
125.00 EUR valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Produktcode. 17589135
  • 129.00 /
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • Entry port with 23 mm diameter
  • Standard position left side center/top
Specificatie
Specificatie
UF260 Oven
Entry Port
23 mm