Learn More
Ansell ENCORE™ Latex Textured Surgical Gloves
Latex, powder-free surgical glove with a textured finish for easy instrument handling and grip.
54.00 - 56.15
Specificatie
Certificeringen/conformiteit ASTM D3577, ASTM D6978, ASTM D7160, ASTM F739, ISO 10282
Certifications/Compliance (Europe) EN 16523-1, EN 374:2003, EN 374-2 and -4, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016
Accelerator Free No
Toepassingen Healthcare
AQL 0.65
Meer specificaties weergeven
Waarschuwingen:
This product contains natural rubber latex, which may cause allergic reactions.
Producten 8
Produktcode Merk Maat Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Maat Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
17803772
Bekijk documenten
Ansell
330101060
6
56.15
Only null left
Edge
Toevoegen aan winkelmandje
17813582
Bekijk documenten
Ansell
330101055
5.5
54.00
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
17853572
Bekijk documenten
Ansell
330101085
8.5
54.00
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
17833772
Bekijk documenten
Ansell
330101090
9
54.00
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
17823762
Bekijk documenten
Ansell
330101075
7.5
56.15
Only null left
Edge
Toevoegen aan winkelmandje
17863762
Bekijk documenten
Ansell
330101070
7
56.15
Only null left
Edge
Toevoegen aan winkelmandje
17873582
Bekijk documenten
Ansell
330101080
8
56.15
Only null left
Edge
Toevoegen aan winkelmandje
17863632
Bekijk documenten
Ansell
330101065
6.5
56.15
Only null left
Edge
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • ASTM D3577, ASTM D6978, ASTM D7160, ASTM F739 certified
  • Textured finish on fingers and palm ensures high grip under dry and damp conditions
  • Ideal to be used as an outer glove when double gloving
  • Thickness optimizes tactile sensitivity and protection
  • DERMASHIELD™ Technology internal coating facilitates dry and damp donning as well as intra-operative changes
  • For use in surgical or chemotherapy procedures
Specificatie
Specificatie
ASTM D3577, ASTM D6978, ASTM D7160, ASTM F739, ISO 10282
No
0.65
Single-use
9.65 ±1.18 mil
Specific
No
8.27 ±0.79 mil
Powder Free
8.27 ±0.79 mil
ENCORE-330101
302 mm
EN 16523-1, EN 374:2003, EN 374-2 and -4, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016
Healthcare
Natural
Fully Textured
0.25 ±0.03 mm
No
Latex
0.21 ±0.02 mm
Sterile
0.21 ±0.02 mm
11.9 in.