Learn More
Merck™ Vervangende opvangkolven
Provide a large filter area for rapid sterile filtration of aqueous fluids into narrow-mouth (33mm) or wide-mouth (45mm) bottles
Beschrijving
Beschrijving
  • Steriel, polystyreen
  • Kunnen worden gebruikt als ontvangers voor Millipore Steritop™ bottle-top--filters, vacuüm
  • Hals van 45 mm met schroefdeksel
  • Opslag van gesteriliseerde of bezonken vloeistoffen
  • Laboratoriumfiltratie