Learn More
Merck Millipore Microfil™-trechters
Available in different colors
Beschrijving
Available in different colors
- 0.22μm pore size for specific test regulations
- 0.45μm for general microbiological analysis
- 0.7μm for chlorinated effluents
- 0.8μm for yeast or molds applications
Informatie over bestelling
47mm gridded MCE membrane filters or EZ-Pak™ membrane cartridge
Veiligheid en behandeling
Productidentificatie
Signaalwoord
Gevarencategorie
Gevarenaanduiding
Veiligheidsmaatregel
Aanvullende informatie
- Kit: 150xMicrofil 250ml funnel + 150x0.45µm 47mm white gridded EZ-Pak membrane (cellulose esters)
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- Ontvlambare vaste stof Categorie 1
Gevarenaanduiding
- H228-Ontvlambare vaste stof.
Veiligheidsmaatregel
- P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
- P370+P378-In geval van brand: blussen met poeder.
Aanvullende informatie
- MIXTURE LIST-Bevat: nitrocellulose