Learn More
Merck Luminata™ Crescendo Western HRP-substraat, 100 ml
Voorgemengd, gebruiksklaar, chemiluminescent HRP-detectiereagens
Merk: Merck WBLUR0100
Beschrijving
- Het reagens is zo afgestemd dat het bereik en de gevoeligheid van detectie met behulp van verschillende antilichamen in western blot-assays ten volle worden benut.
- Gemakshalve voorgemengd om kruisbesmetting van de reagentia te voorkomen.
- Breed scala aan gevoeligheden om te voorzien in alle detectiebehoeften.
- Consistente resultaten met minder pipetteerfouten.
- Stabiel bij 4 °C en ook op kamertemperatuur waardoor opslag op tafel mogelijk is.
- Beste detectieprestaties in vergelijking met concurrerende merken.
- Compatibel met PVDF en nitrocellulosemembranen alsook met veelgebruikte buffers en blokkeringsreagentia.
Tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven in onze catalogus of in andere bij het product/de producten meegeleverde bedrijfsdocumentatie, zijn onze producten uitsluitend bestemd voor onderzoek, en mogen ze niet worden gebruikt voor andere doeleinden, met inbegrip van maar niet beperkt tot ongemachtigd commercieel gebruik, in vitro-diagnoses, therapeutisch ex vivo- of in vivo-gebruik of enige andere vorm van verbruik door of toepassing op mensen of dieren.
Western blotting, dot/slot blotting
Specificatie
100 ml | |
2 °C tot 8 °C | |
Dot/Slot Blotting, Western Blotting |