Learn More
Electrolyte Solution, LiCl, Mettler Toledo™
Merk:  Mettler Toledo 51350088
152.99 EUR valid until 2025-07-11
Use promo code "25721" to get your promotional price.
Aantal 6 Pk.
Produktcode. 11982535
  • 179.00 /
Beschrijving
Beschrijving
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specificatie
Specificatie
≤100°C
LiCl 1M/EtOH electrolyte 6x30ml
Liquid
Electrolyte
Alcoholic
58mbar
Colorless
7
6 Pk.
90 to 95% Ethanol; Ethyl alcohol, 5 to 7.5% Lithium chloride , 1 to 2.5 butanone; Ethyl methyl ketone
6x 30 mL
Water Soluble
Product Suggestions
Product Suggestions
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
Productidentificatie
  • Electrolyte LiCl 1 mol/l in ethanol
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Ontvlambare vloeistof Categorie 2
Gevarenaanduiding
  • H225-Licht ontvlambare vloeistof en damp.
Veiligheidsmaatregel
  • P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
  • P243-Voorzorgsmaatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
Aanvullende informatie
  • MIXTURE LIST-Bevat: Ethanol, Lithiumchlorid, butanone