Learn More
Hanna Instruments™ Vuloplossing met elektrolyt
Contains 3.5M KCl for double junction electrodes and 3.5M + AgCl for single junction. Hanna Instruments™ Electrolyte Fill Solution ensures optimum measurement performance from a single junction pH or ORP electrode.
Merk:  Hanna Instruments™ HI7071
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 10468442
  • 226.00 / 1 stuk
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
pH and ORP electrode fill solution that contains 3.5M KCl which is specifically made for double junction electrodes and 3.5M KCl + AgCl specifically for single junction electrodes
  • Convenient 30 mL bottles
  • Clearly marked bottle with expiration date and lot number
  • Four bottles of 30 mL 3.5M KCl (+ AgCl for single junction) electrolyte solution that ensures optimum measurement performance from your single junction pH or ORP electrode.
Specificatie
Specificatie
30 ml
Elektrolytoplossing
Single
3.5M KCl + AgCl
Electrolyte
4 Pack
Product Suggestions
Product Suggestions
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
Productidentificatie
  • 3.5M KCl with AgCl Reference Electrolyte
Signaalwoord
  • Waarschuwing
Gevarencategorie
  • ACUUT AQUATISCH GEVAAR Categorie 1 voor acute toxiciteit
  • AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 2 voor chronische toxiciteit
Gevarenaanduiding
  • H400-Zeer giftig voor in het water levende organismen.
  • H411-Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Veiligheidsmaatregel
  • P273-Voorkom lozing in het milieu.
  • P391-Gelekte/gemorste stof opruimen.
Aanvullende informatie
  • MIXTURE LIST-Bevat: silver chloride