Learn More
Berkshire Durx™ 670
Durx™ 670 is a cellulose/polyester nonwoven wiper recommended for ISO Class 5 and above environments.
330.00
Specificatie
Producttype Surface Wiper
Materiaal Cellulose
Autoclaveerbaar Autoclavable
Voor eenmalig gebruik Single-use
Laag 1-ply
Meer specificaties weergeven
Producten 1
Produktcode Merk Lengte (metrisch) Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Lengte (metrisch) Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
18838580
Bekijk documenten
Berkshire
DR670090910
23 cm
330.00
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • 55% cellulose and 45% polyester hydroentangled nonwoven blend
  • No binders or other chemical additives
  • Excellent combination of the synthetic polyester strength and cleanliness with the absorbent characteristics of cellulose
  • Smooth, highly absorbent and durable
  • Low extractable levels and particle counts
  • Chemically compatible with common cleaning and disinfecting solutions
  • Autoclavable
  • Economical
Specificatie
Specificatie
Surface Wiper
Autoclavable
1-ply
Cellulose
Single-use