Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Vacuum Receiver Adapter, bent, with 2 standard ground joints, and screw-on plastic hose connection
The receiver adapter is suitable for transferring the distillate from the condenser to the receiving flask.
58.70 - 81.75
Specificatie
Beschrijving Autoclavable
Voor gebruik met (toepassing) Distillation
Past op slang met binnendiameter (metrisch) 8.6 mm
Materiaal Borosilicate Glass (3.3), PBT, Polypropylene, Silicone
Aantal 1 Ea.
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Schroefdraadmaat Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Schroefdraadmaat Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10069940
Bekijk documenten
DWK Life Sciences
241302105
NS 14/23
58.70
1 stuk
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
10385191
Bekijk documenten
DWK Life Sciences
241304603
NS 29/32
69.65
1 stuk
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
10633792
Bekijk documenten
DWK Life Sciences
241303401
NS 24/29
81.75
1 stuk
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
Part of a distillation assembly is, among other things, the receiver adapter, which is connected downstream at the end of the condenser and guides the distillate into the receiving flask.
  • Tight closure due to standard ground joint
  • Bent
  • With two standard ground joint and screw-on plastic hose connection
  • Fired-on, highly durable white print
Specificatie
Specificatie
Autoclavable
8.6 mm
1 Ea.
Distillation
Borosilicate Glass (3.3), PBT, Polypropylene, Silicone