Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Replacement Cap Liner, PTFE-Coated, Peroxide cured silicone
Cap liners with PTFE faced silicone.
8.25 - 54.15
Specificatie
Voor gebruik met (toepassing) Replacement cap liner for red PBT caps
Materiaal Silicone, PTFE, VMQ
Aantal 10/Pk.
Autoclaveerbaar Autoclavable
Meer specificaties weergeven
Producten 5
Produktcode Merk Draadmaat (metrisch) Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Draadmaat (metrisch) Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11381475
Bekijk documenten
DWK Life Sciences
292482806
GL 45
54.15
Only null left
Edge
Toevoegen aan winkelmandje
11736642
Bekijk documenten
DWK Life Sciences
292480805
GL14
8.25
Only null left
Edge
Toevoegen aan winkelmandje
11746642
Bekijk documenten
DWK Life Sciences
292481107
GL 18
13.85
Only null left
Edge
Toevoegen aan winkelmandje
11755434
Bekijk documenten
DWK Life Sciences
292481304
GL 25
15.95
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
11765434
Bekijk documenten
DWK Life Sciences
292481904
GL 32
24.01
Only null left
Edge
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
Replacement cap liners suitable for PBT screw caps and tamper-evident screw caps. Heat resistance to 130°C (steam) and 200°C (dry heat). Excellent chemical resistance due to PTFE coating. Silicon is peroxide catalysed.
  • replacement, cap, liner, silicone, seal, sealing, vmq, ptfe, coated, screw, cap
  • Excellent chemical resistance due to PTFE coating
  • Cap liner forms a tight seal with bottle Peroxide catalysed silicone
  • Peroxide catalysed silicone
  • Suitable for PBT screw caps and tamper-evident screw caps
Specificatie
Specificatie
Replacement cap liner for red PBT caps
Silicone, PTFE, VMQ
10/Pk.