Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Duran™ Glass Socket Adapter
Merk:  Lenz Laborglasinstrumente™ 01100129
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 10412931
  • 34.00 / 10 stuks
Explore more special offers
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
Specificatie
Specificatie
DIN 12249 form E and in addition to DIN standard
130mm
Socket Adapter
Socket Size/Cone Size: NS 29/32
Duran Glass
10Pack
Product Suggestions
Product Suggestions
Video's
SDS
Documentatie
Documentatie
Certificates
Speciale aanbiedingen
Speciale aanbiedingen