Learn More
DuraCal™-buffer pH 1.68
High buffering capacity provides rapid and stable calibration.
Merk: Hamilton 238272
Aantal | 500 ml |
---|
This item is not returnable.
View return policy
Beschrijving
- Buffer solutions provide pH stability of up to 5 years
Specifications
pH 1.68 | |
Liquid | |
500 ml | |
Buffer |
Safety and Handling
Product Identifier
Signal Word
Hazard Category
Hazard Statement
Precautionary Statement
- pH Buffer 1.68
Signal Word
- Waarschuwing
Hazard Category
- Stoffen en mengsels die bijtend zijn voor metalen categorie 1
Hazard Statement
- H290-Kan bijtend zijn voor metalen.
Precautionary Statement
- P234-Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren.
- P390-Gelekte/gemorste stof opnemen om materiële schade te vermijden.