Learn More
Hirschmann™ Automatic Burettes, Acc. to Dr. Schilling
Excellent for automatically dispensing measured amounts of chemical solutions in the laboratory. Hirschmann Instruments™ Automatic Burettes, Acc. to Dr. Schilling are available in a range of capacities to fit your needs.
Merk:  Hirschmann™ 3600175
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 10360001
  • 116.00 /
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • With Schellbach stripe
  • Blue graduation
  • Fast flow burette
Specificatie
Specificatie
50 ml
1 ml, Blue
±0.1 mL
Batch, één certificaat en een DKD-certificaat (f
Glas
LDPE-fles
Titratieapparaat