Learn More
Kartell™ Dosipet B
Accurately and efficiently dispense solutions. Kartell™ Dosipet B can be used with almost every water solution type and comes equipped with a cylinder and piston.
662.00 - 682.00
Specificatie
Certificeringen/conformiteit CE marked / IVD certified
Beschrijving GL45 Thread Size
Inclusief 3.3 Borosilicate Glass cylinder and PTFE piston
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Volume (metrisch) Stappen Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Volume (metrisch) Stappen Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
13191104
Bekijk documenten
Kartell™
8302500
2.5 to 25 mL 0.5 mL
662.00
1 stuk
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
10172761
Bekijk documenten
Kartell™
8305000
5 to 50 mL 1 mL
682.00
1 stuk
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • Can be used with every water solution type
  • Do not use with solution containing hydrofluoric acid
  • Marked by a high degree of convenience and reliability
  • Equipped with a 3.3 borosilicate glass cylinder and PTFE piston
Specificatie
Specificatie
CE marked / IVD certified
GL45 Thread Size
3.3 Borosilicate Glass cylinder and PTFE piston