Learn More
Thermo Scientific Chemicals Dodecyl sulfate, sodium salt, 99%, for biochemistry
CAS: 151-21-3 | C12H25NaO4S, C12H25NaO4S | 288.38 g/mol
Merk:  Thermo Scientific Chemicals 230420025
1217.70 EUR valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Aantal 2.5 kg
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 10408093
  • 1225.00 /
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Denatures and solubilizes proteins for electrophoresis.Sodium n-dodecyl sulfate is an anionic detergent used to function as a protein denaturant. It is mainly used in detergents for laundry with many cleaning applications. It finds application in the determination of protein molecular weight by polyacrylamide gel electrophoresis and in the analysis of hemoglobin. In food products, it is used as an emulsifying agent and a whipping aid. It is widely found in toothpastes, shampoos, shaving creams and bubble bath formulations due to its thickening effect and ability to create a lather.
Solubility
Slightly soluble in ethanol.
Notes
Incompatible with oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
151-21-3
C12H25NaO4S
Specificatie
Dodecyl sulfate, sodium salt
White to Beige
288.38
MFCD00036175
Plastic bottle
[Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
288.38
Solubility in water: 130g/L (20°C). Other solubilities: partly soluble in alcohol, soluble 75g/L in ethanol (20°C)
Crystalline Powder or Crystals
151-21-3
2.5 kg
C12H25NaO4S
206.0°C
DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
sodium dodecyl sulfate
99%, Biochemical
Sodium lauryl sulfate
99%
Product Suggestions
Product Suggestions
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
Productidentificatie
  • Dodecyl sulfate sodium salt
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Acute toxiciteit Categorie 4
  • AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 3 voor chronische toxiciteit
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
  • Ontvlambare vaste stof Categorie 2
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
  • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
  • H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
  • H315-Veroorzaakt huidirritatie.
  • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
  • H412-Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
  • H302-Schadelijk bij inslikken.
  • H332-Schadelijk bij inademing.
  • H228-Ontvlambare vaste stof.
Veiligheidsmaatregel
  • P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
  • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.