Learn More
Thermo Scientific Chemicals Dodecyl sulfate, sodium salt, 98%, for biochemistry, suitable for electrophoresis
85.32 - 1702.47
Specificatie
Chemische naam of materiaal | Dodecyl sulfate, sodium salt |
---|---|
Smeltpunt | 206.0°C |
CAS | 151-21-3, 7757-82-6, 7647-14-5 |
Kleur | White |
Fysische vorm | Fine Crystalline, Flaky or Granular Powder |
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
10759911
|
Thermo Scientific Chemicals
419531000 |
100 g |
85.32
|
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
10749911
|
Thermo Scientific Chemicals
419530010 |
1 kg |
454.26
|
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
11934571
|
Thermo Scientific Chemicals
419530050 |
5 kg |
1702.47
|
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
For biochemistrySpecificatie
Dodecyl sulfate, sodium salt | |
151-21-3, 7757-82-6, 7647-14-5 | |
Fine Crystalline, Flaky or Granular Powder | |
CH3(CH2)11OSO3Na | |
01, III, 1786 | |
>150°C | |
sodium dodecyl sulfate, sodium lauryl sulfate, sodium dodecylsulfate, sodium lauryl sulphate, sodium dodecyl sulphate, dodecyl sulfate, sodium salt, anticerumen, gardinol, neutrazyme, duponal | |
[Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O | |
288.38 | |
CHEBI:8984 | |
98% | |
Authentic |
206.0°C | |
White | |
C12H25NaO4S | |
MFCD00036175 | |
13,281 | |
15, 8768 | |
DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M | |
sodium dodecyl sulfate | |
3423265 | |
288.38 | |
Biochemical | |
1% max. |
Veiligheid en behandeling
GHS P Statement Toxic in contact with skin. May cause respiratory irritation. Harmful if swallowed. Causes skin irritation. Causes serious eye irritation. Flammable solid.
GHS P Statement Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water. Do not eat, drink or smoke when using this product. IF SWALLOWED: Call a POISO
Danger
- Dodecyl sulfate sodium salt
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- Acute toxiciteit Categorie 4
- AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 3 voor chronische toxiciteit
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
- Ontvlambare vaste stof Categorie 2
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
- H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
- H315-Veroorzaakt huidirritatie.
- H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
- H412-Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
- H302-Schadelijk bij inslikken.
- H332-Schadelijk bij inademing.
- H228-Ontvlambare vaste stof.
Veiligheidsmaatregel
- P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
- P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.