Learn More
Dodecyl Sulfate, Sodium Salt 85%, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 151-21-3 | C12H25NaO4S | 288.38 g/mol
23.80 - 186.00
Chemische identificatiekenmerken
CAS 151-21-3, 7757-82-6, 7647-14-5
Moleculaire formule C12H25NaO4S
Molecular Weight (g/mol) 288.38
MDL-nummer MFCD00036175
InChI Key DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
Synoniem Dodecyl Sodium Sulfate, SDS, Sodium lauryl sulfate
PubChem CID 3423265
ChEBI CHEBI:8984
IUPAC Name sodium dodecyl sulfate
SMILES [Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10761691
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
226141000
100 g Plastic Bottle
23.80
100g
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10002810
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
226145000
500 g Plastic Bottle
47.90
500g
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11964561
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
226140025
2.5 kg Plastic drum
186.00
2.50kg
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
151-21-3, 7757-82-6, 7647-14-5
288.38
DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
3423265
sodium dodecyl sulfate
C12H25NaO4S
MFCD00036175
Dodecyl Sodium Sulfate, SDS, Sodium lauryl sulfate
CHEBI:8984
[Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
Specificatie
Dodecyl sulfate, sodium salt
151-21-3, 7757-82-6, 7647-14-5
206.0°C
Authentic
C12H25NaO4S
MFCD00036175
Solubility in water: 130g/L (20°C).
[Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
288.38
CHEBI:8984
85%
White to Yellow
Powder or Crystals
>150°C
85%
CH3(CH2)11OSO3Na
Dodecyl Sodium Sulfate, SDS, Sodium lauryl sulfate
DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
sodium dodecyl sulfate
3423265
288.38
Pure
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
Harmful if swallowed.
Causes skin irritation.
Causes serious eye damage.
Harmful to aquatic life with long lasting effects.
GHS P Statement
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Take off contaminated clothing and wash before reuse.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
Avoid release to the environment.
IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
Danger
Productidentificatie
  • Dodecyl sulfate sodium salt
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Acute toxiciteit Categorie 4
  • AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 3 voor chronische toxiciteit
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
  • Ontvlambare vaste stof Categorie 2
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
  • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
  • H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
  • H315-Veroorzaakt huidirritatie.
  • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
  • H412-Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
  • H302-Schadelijk bij inslikken.
  • H332-Schadelijk bij inademing.
  • H228-Ontvlambare vaste stof.
Veiligheidsmaatregel
  • P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
  • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.