Learn More
Dodecane, ≥99%, Reagent Grade, Honeywell™
Reagent Grade,≥99%
38.95 - 531.29
Chemische identificatiekenmerken
CAS 112-40-3
Moleculaire formule C12H26
Molecular Weight (g/mol) 170.34
MDL-nummer MFCD00008969
InChI Key SNRUBQQJIBEYMU-UHFFFAOYSA-N
Synoniem n-dodecane, dihexyl, bihexyl, adakane 12, n-dodecan, n-dodecan german, duodecane, alkanes, c10-14, undecane, methyl, ccris 661
PubChem CID 8182
ChEBI CHEBI:28817
IUPAC Name dodecane
SMILES CCCCCCCCCCCC
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
15607810
SDS Bekijk documenten
Honeywell Research Chemicals
D221104-100ML
100 mL Glass bottle This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
N/A
15627810
SDS Bekijk documenten
Honeywell Research Chemicals
D221104-500ML
500 mL Glass bottle
148.09
500 ml
15617810
SDS Bekijk documenten
Honeywell Research Chemicals
D221104-2.5L
2.5 L Glass bottle
531.29
Beschrijving
Beschrijving
  • ≥95% for general laboratory use.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
112-40-3
170.34
SNRUBQQJIBEYMU-UHFFFAOYSA-N
8182
dodecane
C12H26
MFCD00008969
n-dodecane, dihexyl, bihexyl, adakane 12, n-dodecan, n-dodecan german, duodecane, alkanes, c10-14, undecane, methyl, ccris 661
CHEBI:28817
CCCCCCCCCCCC
Specificatie
Dodecane
-9.6°C
0.75g/mL at 25°C
Characteristic
CH3(CH2)10CH3
1697175
SNRUBQQJIBEYMU-UHFFFAOYSA-N
dodecane
8182
CHEBI:28817
≥99%
112-40-3
Colorless
215°C to 217°C
C12H26
MFCD00008969
n-dodecane, dihexyl, bihexyl, adakane 12, n-dodecan, n-dodecan german, duodecane, alkanes, c10-14, undecane, methyl, ccris 661
CCCCCCCCCCCC
170.34
5.96 (vs air)
170.33g/mol
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
P301 + P310-P331
missing translation for 'rtecsNumber' : 203-967-9