Learn More
DLL1 Rabbit Polyclonal Antibody, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
129.84 - 351.27
Specificatie
Antigeen DLL1
Concentratie 700 μg/mL
Toepassingen Western Blot, ELISA
Classificatie Polyclonal
Conjugaat Unconjugated
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
30233634
Bekijk documenten
Proteintech
28544-1-AP-20UL
20 μL
129.84
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
30235132
Bekijk documenten
Proteintech
28544-1-AP-150UL
150 μL
351.27
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
The DLL1 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human DLL1. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The DLL1 antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.
Specificatie
Specificatie
DLL1
Western Blot, ELISA
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse, Rat
DELTA1; DL1; Delta
IgG
Antigen affinity purification
Polyclonal Antibody
700 μg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
28514
Recombinant Protein
Primary
Store at -20°C. Stable for one year after shipment.