Learn More
DL-1-Amino-2-propanol, 94%, contains approx. 5% 2-Amino-1-propanol, Thermo Scientific Chemicals
49.25 - 87.23
Chemische identificatiekenmerken
CAS 78-96-6
Moleculaire formule C3H9NO
Molecular Weight (g/mol) 75.11
MDL-nummer MFCD00008139
InChI Key HXKKHQJGJAFBHI-UHFFFAOYNA-N
Synoniem 1-amino-2-propanol, isopropanolamine, monoisopropanolamine, threamine, 2-propanol, 1-amino, 2-hydroxypropylamine, amino-2-propanol, mipa, 1-methyl-2-aminoethanol, 2-hydroxypropanamine
PubChem CID 4
ChEBI CHEBI:19030
IUPAC Name 1-aminopropan-2-ol
SMILES CC(O)CN
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10468110
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
149650010
1 kg Glass bottle
49.25
1 kg
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10021500
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
149650025
2.5 kg Glass bottle
87.23
2.50 kg
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
78-96-6
75.11
HXKKHQJGJAFBHI-UHFFFAOYNA-N
4
1-aminopropan-2-ol
C3H9NO
MFCD00008139
1-amino-2-propanol, isopropanolamine, monoisopropanolamine, threamine, 2-propanol, 1-amino, 2-hydroxypropylamine, amino-2-propanol, mipa, 1-methyl-2-aminoethanol, 2-hydroxypropanamine
CHEBI:19030
CC(O)CN
Specificatie
DL-1-Amino-2-propanol
78-96-6
0.9600g/mL
71°C
93% min. (GC)
CH3CH(OH)CH2NH2
MFCD00008139
0.96
Solubility in water: freely soluble
CC(O)CN
75.11
CHEBI:19030
75.11
Liquid
99+%
-2°C
161°C
Authentic
C3H9NO
1.4470 to 1.449
04, 289
1-amino-2-propanol, isopropanolamine, monoisopropanolamine, threamine, 2-propanol, 1-amino, 2-hydroxypropylamine, amino-2-propanol, mipa, 1-methyl-2-aminoethanol, 2-hydroxypropanamine
HXKKHQJGJAFBHI-UHFFFAOYNA-N
1-aminopropan-2-ol
4
31 mPa.s (20°C)
94%
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
Causes severe skin burns and eye damage.
Harmful in contact with skin.
GHS P Statement
IF SWALLOWED: Rinse mouth.
Do NOT induce vomiting.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes.
Remove contact lenses,if pre
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 201-162-7
missing translation for 'rtecsNumber' : UA5775000
missing translation for 'tsca' : TSCA
Productidentificatie
  • DL-1-Amino-2-propanol
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1B
Gevarenaanduiding
  • H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
  • H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
Veiligheidsmaatregel
  • P260-Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
  • P264-Na het werken met dit product grondig wassen.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.