Learn More
Fisherbrand™ Niet-steriele, extra beschermende nitril onderzoekshandschoenen, poedervrij, voor eenmalig gebruik
Resists a wide range of chemicals and resistant to puncture. Fisherbrand™ Disposable Powder-free Non-sterile Extra Protection Nitrile Examination Gloves are latex free.
Merk:  Fisherbrand™ FB69292
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 10611783
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Bekijk hier alternatieve producten »
Beschrijving
Beschrijving
  • 100% nitrile-resistant to a wide range of chemicals and three times more puncture resistant than latex
  • Ergonomically designed with textured fingertips for improved grip
  • Latex, protein and powder free to eliminate Type I allergies
  • 0.10mm thickness
  • Non-detectable residual accelerators
  • Exceeds the requirements of EN 374 PPE Category III
  • Conforms to EN 455 parts 1 and 2
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specificatie
Specificatie
Voldoet aan EN 455 delen 1 en 2
Ja
Nitril
Onderzoekshandschoenen
Nr.
Vingertoppen met structuurafwerking
Lekken, brede reeks aan chemicaliën
Paars
Ja
Nr.
Small
0.10 mm
Pakket 50
300 mm