Learn More
BRAND™ Bottletop Dispenser Thread Adapters
Constructed of Stainless Steel, PTFE, ETFE, or polypropylene.Bottletop Dispenser Thread Adapters are available in a variety of thread sizes. For use with Dispensette™, seripettor™, Titrette™, or QuikSip™ bottletop dispensers.
Merk: BRAND™ 704282
48.89 EUR valid until 2025-08-24
Use promo code "24117" to get your promotional price.
This item is not returnable.
View return policy
Beschrijving
- Geconstrueerd van roestvrij staal, PTFE, ETFE of polypropyleen.
- Voor gebruik met Dispensette™-, seripettor™-, Titrette™-, QuikSip™-bottle-top-dispensers.
- Verkrijgbaar in verschillende schroefdraadmaten.
Specificatie
Schroefdraadadapter voor dispenser | |
Aansluiten van externe doseersystemen met vaten met buitenste GL-schroefdraad | |
1 Ea. |
PTFE | |
Dispensette™III, Dispensette™ organische dispensereenheid op afstand | |
32 GL (outer thread) |