Learn More
DIS3 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00 - 410.00
Specificatie
Antigeen DIS3
Concentratie 300 μg/mL
Toepassingen Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA
Classificatie Polyclonal
Conjugaat Unconjugated
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
17689676
Bekijk documenten
Proteintech
29664-1-AP-20UL
20 μL
145.00
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
17679676
Bekijk documenten
Proteintech
29664-1-AP-150UL
150 μL
410.00
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
DIS3 Polyclonal antibody apecifically detetects DIS3 antigen in Human, Mouse Samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA.
Specificatie
Specificatie
DIS3
Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA
Unconjugated
Rabbit
PBS with 0.02% sodium azide and 50% glycerol pH 7.3.
22894
DIS3 fusion protein Ag31711
Primary
Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
300 μg/mL
Polyclonal
Liquid
Human, Mouse
NM_014953
DIS3
IgG
Antigen affinity purification