Learn More
Dimethyldiphenyltin, Thermo Scientific Chemicals
42.51 - 546.72
Chemische identificatiekenmerken
CAS 1080-43-9
Moleculaire formule C14H16Sn
Molecular Weight (g/mol) 302.992
MDL-nummer MFCD00058812
InChI Key INCQQSKGFIBXAY-UHFFFAOYSA-N
Synoniem dimethyldiphenyltin, acmc-1bqk3, stannane, dimethyldiphenyl
PubChem CID 11130460
IUPAC Name dimethyl(diphenyl)stannane
SMILES C[Sn](C)(C1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11364557
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
039617.03
1 g
42.51
1 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11374557
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
039617.06
5 g
151.76
5 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11384557
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
039617.14
25 g
546.72
25 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
1080-43-9
302.992
INCQQSKGFIBXAY-UHFFFAOYSA-N
11130460
C[Sn](C)(C1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2
C14H16Sn
MFCD00058812
dimethyldiphenyltin, acmc-1bqk3, stannane, dimethyldiphenyl
dimethyl(diphenyl)stannane
Specificatie
Dimethyldiphenyltin
C14H16Sn
UN2788
Insoluble in water.
C[Sn](C)(C1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2
302.992
302.97
1080-43-9
MFCD00058812
dimethyldiphenyltin, acmc-1bqk3, stannane, dimethyldiphenyl
INCQQSKGFIBXAY-UHFFFAOYSA-N
dimethyl(diphenyl)stannane
11130460
Liquid
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
H301
Toxic if swallowed.
P264b-P270-P301+P310-P330-P501c
H301
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 6.1; Packing Group: III; Proper Shipping Name: ORGANOTIN COMPOUNDS, LIQUID, N.O.S.
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures