Learn More
Dimethylamine, 40 wt.% solution in water, Thermo Scientific Chemicals
Merk:  Thermo Scientific Acros 163670100
155.00 EUR valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Regelgeving: Er kunnen beperkingen gelden voor de aankoop van dit product en het is mogelijk dat we u om aanvullende documentatie moeten vragen.
Produktcode. 10647554
  • 160.00 /
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Specificatie
Dimethylamine
-37.0°C
0.8900 g/mL
-18°C
C2H7N
1.37
10 L
07,119
0.89
Solubility aq. soln.: >500 g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether
CNC
45.09
CHEBI:17170
≥40%
124-40-3, 7732-18-5
Colorless
54.0°C
Plastic drum
(CH3)2NH
MFCD00008288
04, 39
15, 3250
dimethylamine, n,n-dimethylamine, dimethylamine anhydrous, dimethylamin, dimethyl amine, rcra waste number u092, dimethyl-amine, methanamine, n-methyl, dimethylamine solution
ROSDSFDQCJNGOL-UHFFFAOYSA-N
dimethylamine
674
45.07
Liquid
Product Suggestions
Product Suggestions
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
Productidentificatie
  • Dimethylamine, solution in water
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Acute toxiciteit Categorie 4
  • AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 3 voor chronische toxiciteit
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
  • Ontvlambare vloeistof Categorie 2
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1B
  • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
  • H225-Licht ontvlambare vloeistof en damp.
  • H302-Schadelijk bij inslikken.
  • H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
  • H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
  • H332-Schadelijk bij inademing.
  • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
  • H412-Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Veiligheidsmaatregel
  • P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
  • P303+P361+P353-BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
Aanvullende informatie
  • MIXTURE LIST-Bevat: Dimethylamine