Learn More
Dimethyl fumarate, 99%, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 624-49-7 | C6H8O4 | 144.13 g/mol
35.15 - 263.00
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 624-49-7 |
---|---|
Moleculaire formule | C6H8O4 |
Molecular Weight (g/mol) | 144.13 |
MDL-nummer | MFCD00064438 |
InChI Key | LDCRTTXIJACKKU-ONEGZZNKSA-N |
Synoniem | dimethyl fumarate, tecfidera, e-dimethyl fumarate, fumaderm, dimethyl e-but-2-enedioate, fumaric acid, dimethyl ester, boletic acid dimethyl ester, fumaric acid dimethyl ester, methyl fumarate, dimethyl trans-ethylenedicarboxylate |
PubChem CID | 637568 |
ChEBI | CHEBI:76004 |
IUPAC Name | dimethyl (E)-but-2-enedioate |
SMILES | COC(=O)C=CC(=O)OC |
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
10206760
|
Thermo Scientific Acros
222180250 |
25 g | Glass bottle |
35.15
25 gram |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | ||||
10591851
|
Thermo Scientific Acros
222181000 |
100 g | Glass bottle |
81.30
100 gram |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | ||||
10771725
|
Thermo Scientific Acros
222185000 |
500 g | Glass bottle |
263.00
500 gram |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | ||||
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische identificatiekenmerken
624-49-7 | |
144.13 | |
LDCRTTXIJACKKU-ONEGZZNKSA-N | |
637568 | |
dimethyl (E)-but-2-enedioate |
C6H8O4 | |
MFCD00064438 | |
dimethyl fumarate, tecfidera, e-dimethyl fumarate, fumaderm, dimethyl e-but-2-enedioate, fumaric acid, dimethyl ester, boletic acid dimethyl ester, fumaric acid dimethyl ester, methyl fumarate, dimethyl trans-ethylenedicarboxylate | |
CHEBI:76004 | |
COC(=O)C=CC(=O)OC |
Specificatie
Dimethyl fumarate | |
102°C to 105°C | |
192°C to 193°C | |
98.5% min. (GC) | |
CH3O2CCH=CHCO2CH3 | |
02, 741 | |
Solubility in water: 1.6g/L (20°C) | |
COC(=O)C=CC(=O)OC | |
144.13 | |
CHEBI:76004 | |
99% |
624-49-7 | |
Colorless to Yellow | |
Authentic | |
C6H8O4 | |
MFCD00064438 | |
dimethyl fumarate, tecfidera, e-dimethyl fumarate, fumaderm, dimethyl e-but-2-enedioate, fumaric acid, dimethyl ester, boletic acid dimethyl ester, fumaric acid dimethyl ester, methyl fumarate, dimethyl trans-ethylenedicarboxylate | |
LDCRTTXIJACKKU-ONEGZZNKSA-N | |
dimethyl (E)-but-2-enedioate | |
637568 | |
144.13 | |
Liquid |
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
Harmful in contact with skin.
Causes skin irritation.
May cause respiratory irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause an allergic skin reaction.
GHS P Statement
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Wear protective gloves/protective clothing/e
GHS Signal Word: Warning
missing translation for 'einecsNumber' : 210-849-
- Dimethyl fumarate
Signaalwoord
- Waarschuwing
Gevarencategorie
- Acute toxiciteit Categorie 4
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
- Sensibilisatie van de luchtwegen Categorie 1
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
- H317-Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
- H315-Veroorzaakt huidirritatie.
- H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
- H312-Schadelijk bij contact met de huid.
Veiligheidsmaatregel
- P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.