Learn More
Dichloromethane, Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. ISO, ≥99.9% (GC), Honeywell Riedel-de Haën™
50.49 - 4378.06
Chemische identificatiekenmerken
CAS 75-09-2
Moleculaire formule CH2Cl2
Molecular Weight (g/mol) 84.93
MDL-nummer MFCD00000881
InChI Key YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Synoniem methylene chloride, methylene dichloride, methane, dichloro, methylene bichloride, methane dichloride, solaesthin, solmethine, freon 30, narkotil, aerothene mm
PubChem CID 6344
ChEBI CHEBI:15767
IUPAC Name dichloromethane
SMILES ClCCl
Meer specificaties weergeven
Producten 7
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
15633730
SDS Bekijk documenten
Honeywell Riedel-de Haën
32222-1L
1 L
50.49
15643730
SDS Bekijk documenten
Honeywell Riedel-de Haën
32222-2.5L
2.5 L
100.14
15613730
SDS Bekijk documenten
Honeywell Riedel-de Haën
32222-10L
10 L
383.09
15663730
SDS Bekijk documenten
Honeywell-Riedel-de Haen
32222-25L
25 L
839.69
15623730
Bekijk documenten
Honeywell Riedel-de Haën
32222-180L
180 L This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
N/A
15683730
SDS Bekijk documenten
Honeywell Riedel-de Haën
32222-35KG
35 kg This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
N/A
15653730
SDS Bekijk documenten
Honeywell Riedel-de Haën
32222-250KG
250 kg
4378.06
Beschrijving
Beschrijving
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
75-09-2
84.93
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
6344
dichloromethane
CH2Cl2
MFCD00000881
methylene chloride, methylene dichloride, methane, dichloro, methylene bichloride, methane dichloride, solaesthin, solmethine, freon 30, narkotil, aerothene mm
CHEBI:15767
ClCCl
Specificatie
Dichloromethane
75-09-2
0.22
CH2Cl2
6.83psi (20°C), 24.45psi (55°C)
1730800
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
dichloromethane
6344
84.93g/mol
ACS/puriss. p.a.
Reag. ISO
1.325g/mL at 25°C, 1.320 to 1.330g/Lat 20°C
1223°F
MFCD00000881
1593
methylene chloride, methylene dichloride, methane, dichloro, methylene bichloride, methane dichloride, solaesthin, solmethine, freon 30, narkotil, aerothene mm
ClCCl
84.93
CHEBI:15767
≥99.9% (GC)
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
P261-P281-P305 + P351 + P338
H315-H319-H335-H336-H351-H373
Warning
missing translation for 'einecsNumber' : 200-838-9
missing translation for 'rtecsNumber' : PA8050000
Productidentificatie
  • Dichloromethane
Signaalwoord
  • Waarschuwing
Gevarencategorie
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
  • Kankerverwekkendheid Categorie 2
  • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
  • H315-Veroorzaakt huidirritatie.
  • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
  • H336-Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
  • H351-Verdacht van het veroorzaken van kanker.
Veiligheidsmaatregel
  • P260-Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
  • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P308+P313-NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.