Learn More
Dibromomethane, 99%, Thermo Scientific Chemicals
41.51 - 320.60
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 74-95-3 |
---|---|
Moleculaire formule | CH2Br2 |
Molecular Weight (g/mol) | 173.83 |
MDL-nummer | MFCD00000168 |
InChI Key | FJBFPHVGVWTDIP-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | methylene bromide, methane, dibromo, methylene dibromide, dibromomethylene, rcra waste number u068, dibrommethan, methylenbromid, dibromo-methane, ccris 939, rcra waste no. u068 |
PubChem CID | 3024 |
ChEBI | CHEBI:47077 |
IUPAC Name | dibromomethane |
SMILES | C(Br)Br |
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
10615532
|
Thermo Scientific Acros
112831000 |
100 mL | Glass bottle |
41.51
|
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
10224570
|
Thermo Scientific Acros
112835000 |
500 mL | Glass bottle |
106.53
|
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
10124523
|
Thermo Scientific Acros
112830010 |
1 L | Glass bottle |
161.81
|
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
11984481
|
Thermo Scientific Acros
112830025 |
2.5 L | Glass Bottle |
320.60
|
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische identificatiekenmerken
74-95-3 | |
173.83 | |
FJBFPHVGVWTDIP-UHFFFAOYSA-N | |
3024 | |
dibromomethane |
CH2Br2 | |
MFCD00000168 | |
methylene bromide, methane, dibromo, methylene dibromide, dibromomethylene, rcra waste number u068, dibrommethan, methylenbromid, dibromo-methane, ccris 939, rcra waste no. u068 | |
CHEBI:47077 | |
C(Br)Br |
Specificatie
Dibromomethane | |
74-95-3 | |
Colorless to Brown | |
96.0°C to 98.0°C | |
98.5% min. (GC) | |
CH2Br2 | |
MFCD00000168 | |
11,337; 12,322; 16,393 | |
2.47 | |
Solubility in water: 1g/L (20°C). Other solubilities: miscible with alcohol, ether, acetone and, chloroform | |
C(Br)Br | |
173.83 | |
CHEBI:47077 | |
99% |
99% | |
-52.0°C | |
2.4700g/mL | |
Authentic | |
CH2Br2 | |
1.5400 to 1.5420 | |
01,67 | |
15,6133 | |
methylene bromide, methane, dibromo, methylene dibromide, dibromomethylene, rcra waste number u068, dibrommethan, methylenbromid, dibromo-methane, ccris 939, rcra waste no. u068 | |
FJBFPHVGVWTDIP-UHFFFAOYSA-N | |
dibromomethane | |
3024 | |
173.83 | |
Liquid |
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
Harmful to aquatic life with long lasting effects.
Harmful if inhaled.
GHS P Statement
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
GHS Signal Word: Warning
missing translation for 'einecsNumber' : 200-824-2
missing translation for 'rtecsNumber' : PA7350000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Dibromomethane
Signaalwoord
- Waarschuwing
Gevarencategorie
- Acute toxiciteit Categorie 4
- AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 3 voor chronische toxiciteit
Gevarenaanduiding
- H332-Schadelijk bij inademing.
- H412-Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Veiligheidsmaatregel
- P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
- P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
- P312-Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
- P273-Voorkom lozing in het milieu.
- P501-Inhoud/verpakking afvoeren naar een erkende afvalverwerkingsinstallatie.