Learn More
Ansell™ DermaShield ™ 73-711-serie neopreenhandschoenen
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Gemaakt van een merkeigen polychloropreenmengsel. Groene neopreen handschoenen van de Ansell™ DermaShield™ 73-711-serie zijn ideaal voor ISO klasse 5-omgevingen (klasse 100).
Merk:  Ansell™ 73711085
490.91 EUR valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 12852193
  • 714.00 / 200 pairs
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • Made of poly-chloroprene
  • Free of latex proteins and accelerators, it minimises both Type I and Type IV allergies associated with natural rubber.
  • Comfort and flexibility of natural rubber gloves at a similarly competitive price
  • Neoprene composition offers better chemical resistance.
  • New beaded cuff prevents the glove from rolling down, providing increased protection.
  • Sterile
  • Available for non-sterile controlled environments.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specificatie
Specificatie
Neopreen
Groen
Nr.
8.5
73 - 711
Groen
1 paar
73 - 711
Neopreen
Neopreen
Handschoenen
Ja
0.175 mm
Gerolde boord
Bestand tegen chemicaliën