Learn More
Density Standards (15 °C), Paragon Scientific™
Paragon ISO 17025 / ISO 17034 certified Density standards are for the verification of instruments used to measure density of materials which are fluid at the desired test temperature within the range of 15°C
Merk: Paragon Scientific DEN15-06
Beschrijving
- Dual certified to ISO 17025 / ISO 17034 under our UKAS accreditation
- Certified in accordance with primary level ASTM D1480 methodology
- Ensures full compliance to ASTM and IP test method protocols.
- Supplied in tamper evident packaging (please refer to standard for shelf life).
- Manufactured in the United Kingdom and available from stock for immediate dispatch
Specificatie
60 mL | |
0.8648 g/mL (15°C) |
Veiligheid en behandeling
- Density Standard (15 °C)
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- Aspiratietoxiciteit categorie 1
Gevarenaanduiding
- H304-Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
Veiligheidsmaatregel
- P301+P310-NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
- P331-GEEN braken opwekken.
- P405-Achter slot bewaren.
- P501b-Inhoud/verpakking afvoeren naar verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.
Aanvullende informatie
- MIXTURE LIST-Bevat: White mineral oil (petroleum)
Nominal values quoted